Ethyl 5-(cyanomethyl)furan-2-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR942839-1G
APOSOR942839-1GEA 81.2 EUR InStock
APOSOR942839-1G
Ethyl 5-(cyanomethyl)furan-2-carboxylate 95%
Ethyl 5-(cyanomethyl)furan-2-carboxylate
Formule: C₉H₉NO₃
MW: 179,173 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12403566
Numéro CAS: 51129-66-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité