Methyl (4-aminophenoxy)acetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-(4-aminophenoxy)acetate
OR943322-1G
APOSOR943322-1GEA 142 EUR InStock
APOSOR943322-1G
Methyl (4-aminophenoxy)acetate 95%
Methyl (4-aminophenoxy)acetate
Formule: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,189 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03942351
Numéro CAS: 59954-04-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité