3-(Diethylcarbamoyl)-5-nitrobenzeneboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (3-(Diethylcarbamoyl)-5-nitrophenyl)boronic acid
OR9434-1G
APOSOR9434-1GEA 176 EUR InStock
APOSOR9434-1G
3-(Diethylcarbamoyl)-5-nitrobenzeneboronic acid 98%
3-(Diethylcarbamoyl)-5-nitrobenzeneboronic acid
Formule: C₁₁H₁₅BN₂O₅
MW: 266,058 g/mol
Point de fusion: 170…173 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07783874
Numéro CAS: 871332-82-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité