Thiophène
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR9435-500ML
APOSOR9435-500MLEA 109 EUR InStock
APOSOR9435-500ML
Thiophène
Thiophène
Formule: C₄H₄S
Point d'ébullition: 84 °C
Point de fusion: –38 °C
Densité: 1.051 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –1 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005413
Numéro CAS: 110-02-1
EINECS: 203-729-4
ONU: 2414
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité