2,5-Dimethyl-4-methoxybenzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methoxy-2,5-dimethylbenzoic acid
OR944980-1G
APOSOR944980-1GEA 400 EUR InStock
APOSOR944980-1G
2,5-Dimethyl-4-methoxybenzoic acid 95%
2,5-Dimethyl-4-methoxybenzoic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01194285
Numéro CAS: 58106-26-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité