1,2-Benzoxathiin-4(3H)-one 2,2-dioxide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4-Dihydro-4-oxo-1,2-benzoxathiine 2,2-dioxide, Benzo[e][1,2]oxathiin-4(3H)-one 2,2-dioxide
OR9453-100MG
APOSOR9453-100MGEA 29.2 EUR InStock
APOSOR9453-100MG
1,2-Benzoxathiin-4(3H)-one 2,2-dioxide
1,2-Benzoxathiin-4(3H)-one 2,2-dioxide
Formule: C₈H₆O₄S
MW: 198,196 g/mol
Point de fusion: 88…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798366
Numéro CAS: 49670-47-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité