6-(Ethylsulphonyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-(Ethylsulphonyl)-4H-benzo[b][1,4]oxazin-3-one, 3,4-Dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazin-6-yl ethyl sulphone
OR9456-100MG
APOSOR9456-100MGEA 29 EUR InStock
APOSOR9456-100MG
6-(Ethylsulphonyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
6-(Ethylsulphonyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formule: C₁₀H₁₁NO₄S
MW: 241,264 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798368
Numéro CAS: 874774-43-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité