5-(2-Methylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR946701-1G
APOSOR946701-1GEA 290 EUR InStock
APOSOR946701-1G
5-(2-Methylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
5-(2-Methylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Formule: C₉H₉N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00652824
Numéro CAS: 1750-78-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité