2-(N-Benzyl-N-methylamino)acetonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR946881-1G
APOSOR946881-1GEA 145 EUR InStock
APOSOR946881-1G
2-(N-Benzyl-N-methylamino)acetonitrile 95%
2-(N-Benzyl-N-methylamino)acetonitrile
Formule: C₁₀H₁₂N₂
MW: 160,216 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09906884
Numéro CAS: 14321-25-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité