4-(3-Hydroxypropylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR9471-1G
APOSOR9471-1GEA 142 EUR InStock
APOSOR9471-1G
4-(3-Hydroxypropylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
4-(3-Hydroxypropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₄BNO₄
Point de fusion: 224…226 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08235076
Numéro CAS: 913835-29-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité