Ac-Ile-NHMe 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR947952-1G
APOSOR947952-1GEA 648 EUR InStock
APOSOR947952-1G
Ac-Ile-NHMe 95%
Ac-Ile-NHMe
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00237495
Numéro CAS: 32483-16-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité