2,6-Dichloro-N-methylpyridin-4-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR948201-1G
APOSOR948201-1GEA 170 EUR InStock
APOSOR948201-1G
2,6-Dichloro-N-methylpyridin-4-amine 95%
2,6-Dichloro-N-methylpyridin-4-amine
Formule: C₆H₆Cl₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12024871
Numéro CAS: 175461-33-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité