N-Formyl-L-leucine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR948218-1G
APOSOR948218-1GEA 648 EUR InStock
APOSOR948218-1G
N-Formyl-L-leucine 95%
N-Formyl-L-leucine
Formule: C₇H₁₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055861
Numéro CAS: 6113-61-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité