(R)-(+)-1-(4-Chlorophényl)éthanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-4-Chloro-alpha-methylbenzyl Alcohol, (R)-1-(4-Chlorophenyl)ethanol
OR949510-1G
APOSOR949510-1GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR949510-1G
(R)-(+)-1-(4-Chlorophényl)éthanol 95%
(R)-(+)-1-(4-Chlorophényl)éthanol
Formule: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797295
Numéro CAS: 75968-40-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité