3-Formyl-2-methylbenzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR949937-1G
APOSOR949937-1GEA 464 EUR InStock
APOSOR949937-1G
3-Formyl-2-methylbenzonitrile 95%
3-Formyl-2-methylbenzonitrile
Formule: C₉H₇NO
MW: 145,158 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18394296
Numéro CAS: 27613-34-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité