3-Cyano-1-ethyl-6-hydroxy-4-methyl-2-pyridone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Cyano-1-ethyl-6-hydroxy-3-picoline, 1-Ethyl-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile
OR950444-25G
APOSOR950444-25GEA 132 EUR InStock
APOSOR950444-25G
3-Cyano-1-ethyl-6-hydroxy-4-methyl-2-pyridone 95%
3-Cyano-1-ethyl-6-hydroxy-4-methyl-2-pyridone
Formule: C₉H₁₀N₂O₂
MW: 178,19 g/mol
Point de fusion: 233 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142624
Numéro CAS: 28141-13-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité