3,5-Dimethoxypicolinonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR950635-1G
APOSOR950635-1GEA 169 EUR InStock
APOSOR950635-1G
3,5-Dimethoxypicolinonitrile 95%
3,5-Dimethoxypicolinonitrile
Formule: C₈H₈N₂O₂
MW: 164,161 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18255817
Numéro CAS: 36057-45-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité