6-tert-Butyl-m-crésol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-tert-Butyl-5-methylphenol, 5-Methyl-2-tert-butylphenol
OR950844-500G
APOSOR950844-500GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR950844-500G
6-tert-Butyl-m-crésol 95%
6-tert-Butyl-m-crésol
Formule: C₁₁H₁₆O
MW: 164.25
Point d'ébullition: 244
Densité: 0.964
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002308
Numéro CAS: 88-60-8
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 500 g APOSOR950844-500G
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité