3,6-Dimethyl-2-nitrophenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951519-1G
APOSOR951519-1GEA 261 EUR InStock
APOSOR951519-1G
3,6-Dimethyl-2-nitrophenol 95%
3,6-Dimethyl-2-nitrophenol
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,162 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12198862
Numéro CAS: 71608-10-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité