3-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952327-1G
APOSOR952327-1GEA 208 EUR InStock
APOSOR952327-1G
3-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine 98%
3-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formule: C₇H₇N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03676333
Numéro CAS: 6688-61-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité