6-Ethyl-4-methoxy-2-pyranone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952337-1G
APOSOR952337-1GEA 128 EUR InStock
APOSOR952337-1G
6-Ethyl-4-methoxy-2-pyranone 97%
6-Ethyl-4-methoxy-2-pyranone
Formule: C₈H₁₀O₃
MW: 154,163 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09991688
Numéro CAS: 106950-13-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité