7-Bromo-3-methyl-1H-indole ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952575-100MG
APOSOR952575-100MGEA 188 EUR InStock
APOSOR952575-100MG
7-Bromo-3-methyl-1H-indole ≥98%
7-Bromo-3-methyl-1H-indole
Formule: C₉H₈BrN
MW: 210,071 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07799775
Numéro CAS: 86915-22-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité