N-Cyclopropyl-N-isopropylamine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Cyclopropyl-n-isopropylamine, HCl
OR952717-1G
APOSOR952717-1GEA 371 EUR InStock
APOSOR952717-1G
N-Cyclopropyl-N-isopropylamine hydrochloride 95%
N-Cyclopropyl-N-isopropylamine hydrochloride
Formule: C₆H₁₃N·ClH
MW: 135,635 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09863848
Numéro CAS: 246257-63-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité