(1-Phenylpiperidin-4-yl)methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952959-1G
APOSOR952959-1GEA 271 EUR InStock
APOSOR952959-1G
(1-Phenylpiperidin-4-yl)methanol 95%
(1-Phenylpiperidin-4-yl)methanol
Formule: C₁₂H₁₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410644
Numéro CAS: 697306-45-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité