6-Methylisatin 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methyl isatinic anhydride
OR953722-1G
APOSOR953722-1GEA 87 EUR InStock
APOSOR953722-1G
6-Methylisatin 95%
6-Methylisatin
Formule: C₉H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01718832
Numéro CAS: 1128-47-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité