Quinazoline-4-thiol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953937-1G
APOSOR953937-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR953937-1G
Quinazoline-4-thiol 95%
Quinazoline-4-thiol
Formule: C₈H₆N₂S
MW: 162,212 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00091877
Numéro CAS: 3337-86-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité