4-(1-Methyl-5-imidazolyl)phenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR954116-1G
APOSOR954116-1GEA 415 EUR InStock
APOSOR954116-1G
4-(1-Methyl-5-imidazolyl)phenol 95%
4-(1-Methyl-5-imidazolyl)phenol
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,199 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18375274
Numéro CAS: 74730-75-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité