2-(Dimethylamino)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Dimethylamino-pyrimidine-5-carbaldehyde
OR954195-1G
APOSOR954195-1GEA 183 EUR InStock
APOSOR954195-1G
2-(Dimethylamino)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-(Dimethylamino)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formule: C₇H₉N₃O
MW: 151.166 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03446733
Numéro CAS: 55551-49-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité