DL-Mentol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: rel-(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol
OR954314-100G
APOSOR954314-100GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR954314-100G
DL-Mentol 95%
DL-Mentol
Formule: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001484
Numéro CAS: 89-78-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité