3-Ethoxy-N-methyl-4-nitroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR954634-1G
APOSOR954634-1GEA 400 EUR InStock
APOSOR954634-1G
3-Ethoxy-N-methyl-4-nitroaniline 98%
3-Ethoxy-N-methyl-4-nitroaniline
Formule: C₉H₁₂N₂O₃
MW: 196,203 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18861025
Numéro CAS: 1339134-87-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité