2-Hydroxy-6-(2-methylphenyl)pyridine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR954652-1G
APOSOR954652-1GEA 364 EUR InStock
APOSOR954652-1G
2-Hydroxy-6-(2-methylphenyl)pyridine 96%
2-Hydroxy-6-(2-methylphenyl)pyridine
Formule: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,222 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11876169
Numéro CAS: 300395-32-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité