3-Cyano-5-nitrophenylboronic acid 96+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3-Cyano-5-nitrophenyl)boronic acid
OR9547-1G
APOSOR9547-1GEA 282 EUR InStock
APOSOR9547-1G
3-Cyano-5-nitrophenylboronic acid 96+%
3-Cyano-5-nitrophenylboronic acid
Formule: C₇H₅BN₂O₄
MW: 191,936 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03411554
Numéro CAS: 913835-33-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité