4-(2-Hydroxyphenyl)phenol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: [1,1'-Biphenyl]-2,4'-diol
OR954775-1G
APOSOR954775-1GEA 401 EUR InStock
APOSOR954775-1G
4-(2-Hydroxyphenyl)phenol 98%
4-(2-Hydroxyphenyl)phenol
Formule: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,207 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11895228
Numéro CAS: 611-62-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité