5-(3-Methylphenyl)pyridin-2-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR955283-1G
APOSOR955283-1GEA 364 EUR InStock
APOSOR955283-1G
5-(3-Methylphenyl)pyridin-2-amine 95%
5-(3-Methylphenyl)pyridin-2-amine
Formule: C₁₂H₁₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06802146
Numéro CAS: 893738-40-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité