3-(4-Methylphenyl)pyridine-2-carbonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR955383-1G
APOSOR955383-1GEA 502 EUR InStock
APOSOR955383-1G
3-(4-Methylphenyl)pyridine-2-carbonitrile 98%
3-(4-Methylphenyl)pyridine-2-carbonitrile
Formule: C₁₃H₁₀N₂
MW: 194,232 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22586704
Numéro CAS: 143425-48-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité