3-(3-Methylphenyl)pyridine-2-carbonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR955385-1G
APOSOR955385-1GEA 437 EUR InStock
APOSOR955385-1G
3-(3-Methylphenyl)pyridine-2-carbonitrile 98%
3-(3-Methylphenyl)pyridine-2-carbonitrile
Formule: C₁₃H₁₀N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22586706
Numéro CAS: 1415819-78-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité