2,4,6-Trimethyl-benzeneacetic acid methyl ester 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR955536-1G
APOSOR955536-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR955536-1G
2,4,6-Trimethyl-benzeneacetic acid methyl ester 95%
2,4,6-Trimethyl-benzeneacetic acid methyl ester
Formule: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192,254 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12024951
Numéro CAS: 41841-19-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité