3-(2-Pyridinyl)-2-propenoic acid methyl ester 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-(pyridin-2-yl)acrylate
OR955550-1G
APOSOR955550-1GEA 208 EUR InStock
APOSOR955550-1G
3-(2-Pyridinyl)-2-propenoic acid methyl ester 95%
3-(2-Pyridinyl)-2-propenoic acid methyl ester
Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163,173 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18803084
Numéro CAS: 50610-14-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité