(R)-Methyl 2-methoxy-2-phenylacetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR955653-1G
APOSOR955653-1GEA 437 EUR InStock
APOSOR955653-1G
(R)-Methyl 2-methoxy-2-phenylacetate 95%
(R)-Methyl 2-methoxy-2-phenylacetate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16879060
Numéro CAS: 32174-46-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité