Methyl 2,5-dimethyloxazole-4-carboxylate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR955696-1G
APOSOR955696-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR955696-1G
Methyl 2,5-dimethyloxazole-4-carboxylate 96%
Methyl 2,5-dimethyloxazole-4-carboxylate
Formule: C₇H₉NO₃
MW: 155,151 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23159800
Numéro CAS: 73537-07-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité