Methyl 2-methylpyrimidine-4-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR955753-1G
APOSOR955753-1GEA 289 EUR InStock
APOSOR955753-1G
Methyl 2-methylpyrimidine-4-carboxylate 95%
Methyl 2-methylpyrimidine-4-carboxylate
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,151 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13174780
Numéro CAS: 73955-55-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité