4-Methyl-benzenepropanoic acid methyl ester 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-(p-tolyl)propanoate
OR955781-1G
APOSOR955781-1GEA 154 EUR InStock
APOSOR955781-1G
4-Methyl-benzenepropanoic acid methyl ester 98%
4-Methyl-benzenepropanoic acid methyl ester
Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,228 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16663245
Numéro CAS: 56955-36-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité