Methyl (2R)-2-phenylpropanoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-Methyl 2-phenylpropanoate
OR955823-1G
APOSOR955823-1GEA 260 EUR InStock
APOSOR955823-1G
Methyl (2R)-2-phenylpropanoate 95%
Methyl (2R)-2-phenylpropanoate
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,201 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20483795
Numéro CAS: 34083-55-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité