4-{N-[2-(tert-Butyldimethylsilyloxy)ethyl]sulphamoyl}benzeneboronic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR9559-1G
APOSOR9559-1GEA 248 EUR InStock
APOSOR9559-1G
4-{N-[2-(tert-Butyldimethylsilyloxy)ethyl]sulphamoyl}benzeneboronic acid 96%
4-{N-[2-(tert-Butyldimethylsilyloxy)ethyl]sulphamoyl}benzeneboronic acid
Formule: C₁₄H₂₆BNO₅SSi
MW: 359,321 g/mol
Point de fusion: 106…108 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08436009
Numéro CAS: 913835-53-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité