4-Methyl-1,3-benzoxazol-2-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR956057-1G
APOSOR956057-1GEA 719 EUR InStock
APOSOR956057-1G
4-Methyl-1,3-benzoxazol-2-amine 95%
4-Methyl-1,3-benzoxazol-2-amine
Formule: C₈H₈N₂O
MW: 148,162 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11844835
Numéro CAS: 947504-99-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité