1-(Ethylthio)-4-nitrobenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR956269-1G
APOSOR956269-1GEA 328 EUR InStock
APOSOR956269-1G
1-(Ethylthio)-4-nitrobenzene 95%
1-(Ethylthio)-4-nitrobenzene
Formule: C₈H₉NO₂S
MW: 183,228 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00460618
Numéro CAS: 7205-60-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité