5-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR956652-1G
APOSOR956652-1GEA 647 EUR InStock
APOSOR956652-1G
5-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole 95%
5-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole
Formule: C₅H₇BrN₂
MW: 175,026 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18447684
Numéro CAS: 1268334-99-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité