5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR956907-1G
APOSOR956907-1GEA 806 EUR InStock
APOSOR956907-1G
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole 95%
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₄H₅ClN₂
MW: 116,549 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23378582
Numéro CAS: 42110-76-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité