4-Chloro-1-propyl-1H-pyrazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR956926-1G
APOSOR956926-1GEA 151 EUR InStock
APOSOR956926-1G
4-Chloro-1-propyl-1H-pyrazole 95%
4-Chloro-1-propyl-1H-pyrazole
Formule: C₆H₉ClN₂
MW: 144,602 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15976274
Numéro CAS: 1204901-63-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité