5-Chloro-2-(ethylthio)pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Chloro-2-(ethylthio)pyridine
OR956943-1G
APOSOR956943-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR956943-1G
5-Chloro-2-(ethylthio)pyridine 95%
5-Chloro-2-(ethylthio)pyridine
Formule: C₇H₈ClNS
MW: 173,663 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21641935
Numéro CAS: 102645-38-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité